物質
clear glass vial
round bottom
詳細
beveled finish
特徴
closure type crimp top vial
vial type headspace
包装
pkg of 125 ea
外径 × H × 内径
22.7 mm × 75 mm × 12.5 mm
容量
20 mL
フィッティング
thread for 20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The style and diameter of headspace vials are dependent on the autosampler. The top finish of the vial is beveled finish, which helps reduce the amount of sealing surface between the crimp seal and the glass surface. The bottom finish of the vial is rounded. Vials with rounded bottoms are sturdier and more resistant to pressure than the flat bottom vial. The rounded bottom version was created to allow the vial, when transported by a magnet, to drop more easily into the heating block.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック