Merck
SU860030
Supelco
ヘッドスペースバイアル, 平面瓶口, 平底
volume 20 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm, long neck
別名:
Flat-bottom Flat-top Headspace Vial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
clear glass vial
flat bottom
詳細
flat top
特徴
closure type crimp top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm
容量
20 mL
フィッティング
thread for 20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート