Key Documents
29178-U
Supelco
Vial crimp seals, BiMetal (magnetic), 20 mm, with PTFE/silicone septa, pkg 100
green seal, PTFE/silicone septa, diam. × thickness 20 mm × 3 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
PTFE/silicone septa
green seal
包装
pkg of 100 ea
外径
20 mm
直径×厚み
20 mm × 3 mm
適合性
for use with 20mm crimp seal vial
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BiMetal caps are made of both tin and aluminum and are easier to crimp than tin 20mm seals. The sealing surface is aluminum and the inner diameter is made of tin to add the magnetic surface. These caps are available in a variety of colors.
その他情報
BiMetalクリンプシールを外すには、プライヤー型キャップ外し(部品番号33283)をお勧めします。キャップ外しの機構によりプライヤー型キャップ外しは安価で、この用途ではハンドデキャッパー(部品番号33183)よりうまく機能します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)