Merck
33283
Vial Decapper, pliers-type
for use with 20mm crimp seals, pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
詳細
Decapper, pliers style
包装
pkg of 1 ea
適合性
for use with 20mm crimp seals
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
BiMetal磁石式クリンプシールに使用する場合は、20 mmプライヤー型キャップ外し(33283)をお勧めします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.