品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 20 mL
メーカー/製品名
RTC QCI-034-3
濃度
100% in H2O
テクニック
AAS: suitable
ICP: suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
関連するカテゴリー
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
アナライト
詳細
Chromium(VI) oxide
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
QC1088-20ML:
FQC1088-20ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)