Merck
PHL89744
Oleandrin
phyproof® Reference Substance
別名:
5β,20(22)-Cardenolide-3β,14,16β-triol-3-([2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabinohexopyranosyl]oxy) 16-acetate, Corrigen, Foliandrin, Folinerin, Neriol, Neriolin, Neriostene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H48O9
CAS番号:
分子量:
576.72
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
CO[C@H]1C[C@@H](O[C@@H](C)[C@@H]1O)O[C@H]2CC[C@@]3(C)C(CCC4C3CC[C@]5(C)[C@H]([C@H](C[C@]45O)OC(C)=O)C6=CC(=O)OC6)C2
InChI
1S/C32H48O9/c1-17-29(35)24(37-5)14-27(39-17)41-21-8-10-30(3)20(13-21)6-7-23-22(30)9-11-31(4)28(19-12-26(34)38-16-19)25(40-18(2)33)15-32(23,31)36/h12,17,20-25,27-29,35-36H,6-11,13-16H2,1-5H3/t17-,20+,21-,22-,23+,24-,25-,27-,28-,29-,30-,31+,32-/m0/s1
InChI Key
JLPDBLFIVFSOCC-XYXFTTADSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
アプリケーション
  • Cardiac glycoside-induced anti-cancer effects of oleandrin: Research highlighted oleandrin′s role in the negative regulation of thyroid adenoma-associated protein (THADA), contributing to its potential as an anti-cancer agent in cardiac glycoside studies (Katoh et al., 2024).
  • Oleandrin in veterinary medicine: A study investigated the safe oral dosage of oleandrin for Beagles, providing crucial data on its pharmacological safety in veterinary applications (Fossum et al., 2024).
生物化学的/生理学的作用
Na(+)/K(+)ATPaseを阻害する強心配糖体です。強力な抗がん作用をもつ強心配糖体です。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Jan Code
PHL89744-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)