アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
S1C(C2N(C(=O)C(NC(=O)C(COC(=O)C(N(C(=O)C(N(C(=O)C(NC(=O)C(COC(=O)C(N(C2=O)C)C(C)C)NC(=O)c5nc6c(nc5)cccc6)C)C)C1)C)C(C)C)NC(=O)c3nc4c(nc3)cccc4)C)C)SC
InChI
1S/C51H64N12O12S2/c1-25(2)38-49(72)74-22-36(59-42(65)34-21-53-30-17-13-15-19-32(30)57-34)44(67)55-28(6)46(69)63(10)40-48(71)62(9)39(26(3)4)50(73)75-23-35(58-41(64)33-20-52-29-16-12-14-18-31(29)56-33)43(66)54-27(5)45(68)60(7)37(47(70)61(38)8)24-77-51(40)76-11/h12-21,25-28,35-40,51H,22-24H2,1-11H3,(H,54,66)(H,55,67)(H,58,64)(H,59,65)
InChI Key
AUJXLBOHYWTPFV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0477-VAR:
SML0477-1MG:
SML0477-BULK:
SML0477-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック