安全性情報
J4080
Sigma-Aldrich
JTE-013
≥98% (HPLC)
別名:
1-[1,3-ジメチル-4-(2-メチルエチル)-1H-ピラゾロ[3,4-b]ピリジン-6-イル]-4-(2,6-ジクロロ-4-ピリジニル)-セミカルバジド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19N7OCl2
CAS番号:
分子量:
408.29
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1nc(cc(c1)NC(=O)NNc2nc3[n](nc(c3c(c2)C(C)C)C)C)Cl
InChI
1S/C17H19Cl2N7O/c1-8(2)11-7-14(22-16-15(11)9(3)25-26(16)4)23-24-17(27)20-10-5-12(18)21-13(19)6-10/h5-8H,1-4H3,(H,22,23)(H2,20,21,24,27)
InChI Key
RNSLRQNDXRSASX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
JTE-013は、in vitro血液脳関門(BBB)および血液腫瘍関門(BTB)アッセイで使用されています。
生物化学的/生理学的作用
JTE-013は、小径感覚ニューロンの興奮性を高めることができます。スフィンゴシン1-リン酸(S1P)を介した細胞遊走を抑制する能力があります。
JTE-013は、選択的スフィンゴシン1-リン酸(S1P)受容体拮抗薬です。
JTE-013は、選択的スフィンゴシン1-リン酸(S1P)受容体拮抗薬です。JTE-013は、S1P2(EDG-5)への選択性が高く、ヒトS1P2受容体へのS1Pの結合を阻害し、そのIC50値は17.6 nMです。10 mMまでの濃度では、JTE-013のS1P3阻害は4.2%であり、S1P1に拮抗しません。
特徴および利点
この化合物は受容体の分類とシグナル伝達のハンドブックのリゾリン脂質のページで取り上げられています。他のハンドブックのページを閲覧するにはここをクリックしてください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
J4080-5MG:
J4080-25MG:
J4080-BULK:
J4080-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reactive astrocytic S1P3 signaling modulates the blood-tumor barrier in brain metastases
Gril B, et al.
Nature Communications, 9(1), 2705-2705 (2018)
Sphingosine 1-phosphate receptor 2 antagonist JTE-013 increases the excitability of sensory neurons independently of the receptor
Li C, et al.
Journal of Neurophysiology, 108(5), 1473-1483 (2012)
Xiaofei Sun et al.
Biochemical and biophysical research communications, 527(1), 131-137 (2020-05-25)
To investigate the expression of Nogo-A in dorsal root ganglion (DRG) in rats with cauda equina injury and the therapeutic effects of blocking Nogo-A and its receptor. Fifty-eight male Sprague-Dawley rats were divided randomly into either the sham operation group