由来生物
plant
アッセイ
≥90% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
分子量
534.68
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1CC(=CC1=O)[C@@H]2[C@@]3([C@@]([C@H]4[C@@H]([C@@]5([C@@H](C[C@H](CC5)O[C@@H]6O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]6O)OC)O)C)CC4)C)CC3)(CC2)O)C
InChI
1S/C30H46O8/c1-16-24(32)26(35-4)25(33)27(37-16)38-19-7-10-28(2)18(14-19)5-6-22-21(28)8-11-29(3)20(9-12-30(22,29)34)17-13-23(31)36-15-17/h13,16,18-22,24-27,32-34H,5-12,14-15H2,1-4H3/t16-,18+,19-,20+,21-,22+,24-,25-,26+,27-,28-,29+,30-/m0/s1
InChI Key
VPUNMTHWNSJUOG-BAOINKAISA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB01017-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)