Merck
PHL83896
Polygalic acid
phyproof® Reference Substance
別名:
Senegenic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H44O6
CAS番号:
分子量:
488.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@]([C@H]2[C@@]([C@@H]3[C@@](CC2)(C4=C([C@H]5[C@](CCC(C5)(C)C)(CC4)C(=O)O)CC3)C)(C[C@@H]1O)C)(C)C(=O)O
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83896-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)