Merck
PHL83855
Gitogenin
phyproof® Reference Substance
別名:
2α-Hydroxytigogenin, Digin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H44O4
CAS番号:
分子量:
432.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (GC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
SMILES記法
O[C@H]1[C@H](O)C[C@@](CC[C@]2([H])[C@]3([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@@]5([H])[C@]4([H])[C@H](C)[C@]6(OC[C@H](C)CC6)O5)([H])[C@]3(C)C1
InChI
1S/C27H44O4/c1-15-7-10-27(30-14-15)16(2)24-23(31-27)12-20-18-6-5-17-11-21(28)22(29)13-26(17,4)19(18)8-9-25(20,24)3/h15-24,28-29H,5-14H2,1-4H3/t15-,16+,17+,18-,19+,20+,21-,22-,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
FWCXELAAYFYCSR-RYKNUXCGSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83855-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)