Merck
PHL83256
Eclalbasaponin I
phyproof® Reference Substance
別名:
(3β,16α)-3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-16-hydroxyolean-12-en-28-oic acid β-D-glucopyranosyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H68O14
CAS番号:
分子量:
796.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)CC[C@@]2([C@H](O)C[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1)C(=O)O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O
InChI
1S/C42H68O14/c1-37(2)14-15-42(36(52)56-35-33(51)31(49)29(47)23(19-44)54-35)21(16-37)20-8-9-25-39(5)12-11-27(55-34-32(50)30(48)28(46)22(18-43)53-34)38(3,4)24(39)10-13-40(25,6)41(20,7)17-26(42)45/h8,21-35,43-51H,9-19H2,1-7H3/t21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+,29+,30-,31-,32+,33+,34-,35-,39-,40+,41+,42+/m0/s1
InChI Key
ZKMRZIYTCZLEAV-VVJIWJAZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83256-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)