製品名
TSK-GEL®サイズ排除(PWタイプ)HPLCカラム, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 13 μm particle size
物質
stainless steel hardware
認証
suitable for USP L38
suitable for USP L39
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 21875
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
60 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 7.8 mm
Matrix
polymer particle platform
マトリックス活性基
hydroxylated methacrylate phase
粒径
13 μm
ポアサイズ
>1000 Å pore diameter
使用pH
2-12
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
Separation range (Da) (PEO,PEG): 1,000~10,000,000
物理的形状
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
プロトコル
Separation of Polyacrylic acid (PAA) 438 kDa; Polyacrylic acid (PAA) 235 kDa; Polyethylenimine (PEI) 266 kDa ; Poly(dimethyl diallyl ammonium chloride) (PIDADMACl) 204 kDa; p-Aminosalicylic acid (PAS) 7800 Da; p-Aminosalicylic acid (PAS) 257 kDa; Cationic dextran (11 kDa); Chitosan (13.4 kDa)