Merck
821876
TSKgel® PWXL-CP (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
別名:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Guard Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSK-GEL®サイズ排除(PWタイプ)HPLCガードカラム, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 13 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L38
suitable for USP L39
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 21876
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
60 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
4 cm × 6 mm
マトリックス
polymer particle platform
マトリックス活性基
hydroxylated methacrylate phase
粒径
13 μm
ポアサイズ
mixed
使用pH
2-12
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSK-GELガードカラムは自立型で、独立したホルダーは不要です。
Guard Column for 7.8mmID TSKgel G3000-G6000PWXL-CP columns
物理的形状
Shipped in water.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)