Key Documents
59335-U
Supelco
SUPELCOGEL Pb (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 7.8 mm
別名:
SUPELCOGEL 6% 架橋 HPLC カラム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
SUPELCOGEL(スペルコゲル)Pb、6%架橋HPLCカラム, 9 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 7.8 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L34
製品種目
SUPELCOGEL
特徴
endcapped: no
メーカー/製品名
SUPELCOGEL
包装
1 ea of
パラメーター
69 bar pressure (1000 psi)
85 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
10 cm × 7.8 mm
マトリックス
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
粒径
9 μm
分離法
ligand exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
SUPELCOGEL Pb、6%架橋HPLCカラムは、タンデム型質量分析を接続した液体クロマトグラフィによるヒト血清中のd-マンノースの分離および定量に使用することができます。
法的情報
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lyndsey White et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 137, 54-59 (2017-01-17)
Several metabolites in human serum have been identified as potential cancer biomarkers for early detection. This study focuses on the LC-MS/MS method development and validation of d-mannose in human serum. Surrogate blank serum, coupled with stable isotope d-mannose-13C6, as internal