Merck
59304-U
Supelco
SUPELCOGEL H (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
別名:
SUPELCOGEL 6% 架橋 HPLC カラム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
L × 内径:
30 cm × 7.8 mm
粒径:
9 μm
Matrix:
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
製品名
SUPELCOGEL H、約 6% 架橋 HPLC カラム, 9 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L17
製品種目
SUPELCOGEL
特徴
endcapped: no
メーカー/製品名
SUPELCOGEL
包装
1 ea of
パラメーター
69 bar pressure (1000 psi)
85 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 7.8 mm
Matrix
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
粒径
9 μm
分離法
ion exclusion
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スルホン化ジビニルベンゼン樹脂を含むSUPELCOGELカラムには6種のカチオン型があり、それぞれ独自の選択性を有し、糖類または有機酸の解析を目的としています。糖類の異なるクラス内で化学的及び物理的特性に大きな変動はありませんが、炭水化物のHPLCによる分離は、構造、立体配置、カラムの種類によって変動します。
法的情報
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ガードカートリッジ
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)