安全性情報
59346
Supelco
SUPELCOGEL H (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
別名:
SUPELCOGEL 6% 架橋 HPLC カラム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
製品名
SUPELCOGEL H、6% 架橋 HPLC カラム, 9 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
認証
suitable for USP L17
メーカー/製品名
SUPELCOGEL
パラメーター
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
Matrix
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
粒径
9 μm
分離法
ion exclusion
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ガードカートリッジ
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
59346:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pakathamon Palakawong Na Ayutthaya et al.
3 Biotech, 9(3), 76-76 (2019-02-26)
Large amount of cassava pulp is produced as by-product of industrial tapioca production. The value-added process of this low-cost waste is to use it as a substrate for bioethanol production. However, during the pulp pretreatment by acidification combined with steam