Merck
59305-U
Supelco
SUPELCOGEL 8Ca (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
別名:
SUPELCOGEL 6% 架橋 HPLC カラム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
製品名
SUPELCOGEL 約 6% 架橋 HPLC カラム, 9 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L19
製品種目
SUPELCOGEL
特徴
endcapped: no
メーカー/製品名
SUPELCOGEL
包装
1 ea of
パラメーター
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 7.8 mm
Matrix
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
粒径
9 μm
分離法
ligand exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SUPELCOGEL(スペルコゲル) Ca、6%架橋HPLCカラムは、Cephalosporium acremoniumの純粋培養によるセファロスポリンCのバッチ断片化後に、セファロスポリンC、グルコース、およびフルクトースの順相高速液体クロマトグラフィー(HPLC)による分析に使用されています。
法的情報
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ガードカートリッジ
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Recovery of Cephalosporin C by cross-flow membrane filtration.
Wang HJ and Guo D-J
International Membrane Conference in Taiwan, 54(8), 1111-1120 (2004)
プロトコル
HPLC Analysis of Sugars on SUPELCOGEL Ca
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
59305-U4061838550149