Merck
59306-U
Supelco
SUPELCOGEL 8Ca (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
製品名
SUPELCOGEL Caガードカラム, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L19
製品種目
SUPELCOGEL
特徴
endcapped: no
メーカー/製品名
SUPELCOGEL
包装
1 ea of
パラメーター
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
5 cm × 4.6 mm
Matrix
polymeric
粒径
9 μm
適合性
use to protect SUPELCOGEL Ca and SUPELCOGEL C-611
分離法
ligand exchange
脚注
5 cm×4.6 mm ガ-ドカラム。チュ-ブ、ナット、フェラルは含まれていません。
法的情報
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)