Merck
59319
Supelco
SUPELCOGEL H (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
製品名
SUPELCOGEL Hガードカラム, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
認証
suitable for USP L17
メーカー/製品名
SUPELCOGEL
パラメーター
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
5 cm × 4.6 mm
粒径
9 μm
適合性
use to protect SUPELCOGEL C-610H and SUPELCOGEL H
分離法
ion exclusion
詳細
SUPELCOGEL Hガードカラムは、SUPELCOGELイオン排除カラム(5 cm x 4.6 mmカラム、9 μm粒子)の保護に使用されます。
ガードカラムは、分析カラムを物理的(ろ過)および化学的に保護します。SUPELCOGEL Hガードカラムは、SUPELCOGEL C-610HカラムおよびSUPELCOGEL Hカラムを保護するために使用されます。
その他情報
5cm × 4.6mm guard column, does not include tubing, nuts or ferrules.
法的情報
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
The measurement of organic acids in wines is complementary to sensorial and microbiological quality assessment in fermentation control, for example, because the types and concentrations of the different acids influence the resulting color and taste of the wine.
The measurement of organic acids in wines is complementary to sensorial and microbiological quality assessment in fermentation control, for example, because the types and concentrations of the different acids influence the resulting color and taste of the wine.