安全性情報
Z227137
Nucleosil®ガードカラム
phase C18 (octadecyl), 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
認証
suitable for USP L1
製品種目
Nucleosil®
特徴
endcapped
包装
pkg of 4 ea
メーカー/製品名
Nucleosil®
標識化の程度
15% Carbon loading
パラメーター
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
1 cm × 4.6 mm
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
適合性
for use with 3.0 to 4.6 mm column
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ここに挙げたすべての保護カートリッジに54987ホルダーを使用します。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
必要ですが提供されていません
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)