製品名
Ascentis® Si HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L3
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped: no
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面積
450 m2/g
不純物
<5 ppm metals
Matrix
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
マトリックス活性基
silica phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
動作pH範囲
2-6
アプリケーション
food and beverages
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ascentis Siは試料負荷容量の大きなシリカカラムで、優れたピーク形状を示します。順相でもHILIC/ANP(水系溶媒での順相)モードでも、性能を発揮します。
法的情報
アプリケーション
ガードカートリッジ
プロトコル
Polar Compound Retention using Aqueous Normal-Phase (ANP/HILIC) Chromatography
Separation of (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Menadione (K3), analytical standard; (+)-γ-Tocopherol, analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard
関連コンテンツ
Separation of Astaxanthin; Xanthophyll
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCGlobal Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
581512-U | 4061838549259 |