テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Si, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581512-U)
mobile phase: [A] hexane; [B] ethyl acetate
gradient: 10 to 30% B in 10 min; held at 30% B for 2 min
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 290 nm
injection: 10 μL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
vitamins, nutraceuticals, and natural products
アナリシスノート
Ascentis silica is used in the analysis of fat-soluble vitamins using a normal phase gradient. These include vitamin K 3 (menadione), vitamin E (alpha and gamma tocopherol), and vitamin D3 (cholecalciferol).
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
(±)-α-Tocopherol, analytical standard
Menadione (K3), analytical standard
(+)-γ-Tocopherol, analytical standard
Cholecalciferol (D3), analytical standard
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)