テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Si, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581512-U)
mobile phase: [A] hexane; [B] ethyl acetate; [C] isopropanol; (85:10:5, A:B:C)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 450 nm
injection: 10 μL
sample: 50-100 μg/mL hexane
適合性
application for HPLC
アプリケーション
vitamins, nutraceuticals, and natural products
アナリシスノート
Ascentis silica is used in the analysis of naturally occurring carotenoid pigments in the form of alcohols, xanthophyll and astaxanthin.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Astaxanthin
Xanthophyll
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)