Merck
57254
Supelco
Visiprep Manifold Replacement Gasket
for use with 24-port model (standard and DL), pk of 2
別名:
REPL. GASKET PK/2 FOR 24 PORT VACUUM MANIFOLD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
包装
pk of 2
品質水準
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with 24-port model (standard and DL)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Visiprep Manifold Replacement Gasket is an accessory for use with 24-port Visiprep solid-phase extraction manifold.
法的情報
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)