Merck
57027
Supelco
Visiprep DL (Disposable Liner) Replacement Liner Guide Needles (included with 57044 and 57265)
for use with DL (Disposable Liner), 12- and 24-port models, stainless steel, pk of 12
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
物質
stainless steel
包装
pk of 12
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with DL (Disposable Liner), 12- and 24-port models
法的情報
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)