包装
pk of 24
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with standard 12- and 24-port models
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
57147-U | 4061832597614 |
D161608-500G | 4061836830656 |
D161608-100G | 4061836830649 |
D161608-5G | 4061836830663 |