Merck
57124
Supelco
Visidryドライングアタッチメント
for use with Visiprep 24-port model
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
認証
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
法規制遵守
suitable for FDA C-010.02
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
PFAS testing
food and beverages
適合性
for use with Visiprep 24-port model
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Visidryドライングアタッチメントは当社製Visiprepバキュ-ムマニホ-ルド(製品番号 57100-U)用ですが、安価な当社製Preppyマニホ-ルドにも適合します。Visidryユニットは数分で設置可能であり、1度に12本から最大24本のSPEチュ-ブを乾燥させることが可能です。不活性ガスのボンベに接続して使用できます。回収サンプルの蒸発・濃縮にも有用です。各ポ-トのガス流量は別々に調節可能です。
注:Visidryドライングアタッチメントは12 ml、20 ml、60 mlのSPEチュ-ブの乾燥にはお使い頂けません。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)