Merck
57160-U
Supelco
Preppy 12ポートバキュームマニホールド
別名:
12 ポート SPE カートリッジチューブ真空マニフォールド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.21
製品種目
Preppy
品質水準
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
food and beverages
詳細
Preppyマニホ-ルドは当社の最もシンプルかつ経済的なマニホ-ルドです。本製品もまた同時に最大12サンプルを処理できます。このマニホ-ルドは、耐薬品性の高いカバ-およびガスケット、ガラス製受け皿、バキュ-ムリリ-スベント、12個の個別の調節バルブ(ハンドル付き)、ステンレス製溶媒ガイドニ-ドルで構成されています。
オプションのコレクションラックは、2 ml/4 mlオ-トサンプラ-バイアル用と15/20 mlバイアル用の2種類あります。オプションのバキュ-ムゲ-ジ/ブリ-ドバルブアセンブリ-を取り付けると、より正確な真空調節下でPreppyマニホ-ルドをご使用頂けます。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
57160-U4061832597669