Key Documents
57159-U
Supelco
Preppy Vacuum Manifold Collection Rack
for use with 2 mL (12 mm OD x 32 mm H) or 4 mL (15 mm OD x 45 mm H) vials
別名:
Preppy 12 PORT RACK PLATE, 1 & 4ML VIALS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.21
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with 2 mL (12 mm OD x 32 mm H) or 4 mL (15 mm OD x 45 mm H) vials
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Recommended 2 mL vials compatible with this product: Cat. No. 27487-U, 27490-U, or 27493. Recommended 4 mL vials compatible with this product: Cat. No. 27136, 27006, 27012.
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)