Merck
57035-U
Supelco
SPE Manifold Gauge/Bleed Valve
for use with Visiprep 12-port and 24-port models
別名:
V.M.真空計およびバルブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.21
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with Visiprep 12-port and 24-port models
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)