安全性情報
47108
Supelco
n-Paraffin Mix C18,C20,C22,C24
certified reference material, 2 % (w/w) each component in octane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
グレード
certified reference material
TraceCERT®
認証
ASTM® D5442
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 5 mL
濃度
2 % (w/w) each component in octane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
petroleum
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-30°C
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47108:4548173983288
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Maxwell Wei-Hao Li et al.
Journal of chromatography. A, 1620, 461002-461002 (2020-03-08)
Micro gas chromatography (µGC) is a technique developed for rapid, in situ analysis of volatile organic compounds (VOCs) for environmental protection, industrial monitoring, and toxicology. While reduced µGC size and power requirements allow for increased portability, the low moisture and