認証
suitable for EPA 1633
品質水準
製品種目
Supelclean™
包装
pkg of 50 g
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
100 m2/g
マトリックス活性基
carbon phase
粒径
120-400 mesh
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
詳細
保持メカニズム:逆相
使用可能なサンプルマトリックス:水溶液試料(飲用水、地下水、廃水)
- 表面積:100 m2/g;粒子径:100/400メッシュ
- 逆相条件下で使用した場合、非極性および極性のマトリックスのどちらからでも、極性および非極性の有機化合物に高い親和性を示します。
- カ-ボン表面は六方晶系の環状構造からなり、互いに結合してグラファイトシ-トの層を成しています。
- このカ-ボン固定相は非多孔性であるため迅速な処理が可能で、吸着の際に物質を固相の細孔に分散させる必要がありません。
- 地下水や果実、野菜などさまざまなマトリックスから200種を越える農薬を迅速にサンプル調製するうえでENVI-Carbが極めて有効であることが、独立した複数の研究者によって示されています。
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
57210-U:4548173955131
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
プロトコル
Extraction and Analysis of Agricultural Pesticides from Oranges Using the “QuEChERS” Method
関連コンテンツ
固相抽出(SPE:Solid phase extraction)は、クロマトグラフィー分析(例:HPLC、GC、TLC)の事前に迅速かつ選択的にサンプルを調製・精製するために用いる手法です。SPEはサンプルマトリックスの交換、分析対象物の濃縮、および干渉物質や汚染物質の除去に使用されており、データを向上させ、分析カラムを保護します。
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.