安全性情報
57014
Supelco
Supelclean LC-NH2 SPEチューブ
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
物質
polypropylene hardware
品質水準
製品種目
Supelclean
組成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 54
標識化の程度
5% C loading
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
容量
3 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
マトリックス活性基
amino bonding
粒径
45 μm
ポアサイズ
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pKa 
9.8
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
固相抽出装置では、サンプル採取・濃縮用のガラスバイアルまたはチューブを用います。吸着剤の中には小型SPEカートリッジよりも大きな脱着体積を必要とするものがあり、このような場合にSPEチューブが用いられました。
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>464.0 °F
引火点(℃)
> 240 °C
適用法令
Jan Code
57014:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zuzanna Kwade et al.
The Journal of biological chemistry, 280(17), 17512-17519 (2005-02-26)
Adenosine kinase (ADK), a key enzyme in the regulation of the intracellular level of adenosine is also speculated to be responsible for the conversion of cytokinin ribosides to their respective nucleotides. To elucidate the role of ADK in the cytokinin
Stéphane Fourcade et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 30(5), 945-963 (2020-06-09)
Biotin is an essential cofactor for carboxylases that regulates the energy metabolism. Recently, high-dose pharmaceutical-grade biotin (MD1003) was shown to improve clinical parameters in a subset of patients with chronic progressive multiple sclerosis. To gain insight into the mechanisms of
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)