安全性情報
504483
Supelco
Supelclean LC-NH2 SPEチューブ
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
物質
polypropylene hardware
品質水準
組成
bed wt., 100 mg
包装
pk of 108
標識化の程度
5% C loading
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
容量
1 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
マトリックス活性基
amino bonding
粒径
45 μm
ポアサイズ
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pKa 
9.8
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supelclean LC-NH2 SPE Tube is used to extract moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>464.0 °F
引火点(℃)
> 240 °C
適用法令
Jan Code
504483:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1