安全性情報
505358
Supelco
LpDNPH S10Lカートリッジ
bed wt. 350 mg, volume 1 mL, pkg of 10 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12190000
認証
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
品質水準
組成
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
包装
pkg of 10 ea
テクニック
active air sampling: suitable
容量
1 mL
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LpDNPH S10Lカートリッジは、基本的に環境、室内および工場の空気中に存在するカルボニル化合物(ホルムアルデヒドなど)のサンプリングに用いられます。このカートリッジは、2,4-ジニトロフェニルヒドラジンでコーティングした高純度シリカ吸着剤にカルボニル化合物を捕捉し、ヒドラゾン誘導体に変換することによって働きます。この誘導体はカートリッジからアセトニトリルで溶出され、HPLCで分析されます。
S10Lカートリッジは、リバーシブルで、寸法が短めのものが求められる場合に適しており、サンプリング用アダプターが要りません。溶出には、重力供給式溶出溶媒用リザーバーの役割を果たす注射筒(空のSPEカートリッジ)を利用します。EPA TO-11Aの要件に適合しています。
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
505358:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express C18, 5 μm, for the routine analysis of the fat-soluble vitamins D2 and D3 . Structures along with the optimized chromatogram obtained on the Ascentis Express C18, 5 μm are presented.