製品名
LpDNPH S10カートリッジ, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea
組成
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
品質水準
包装
pkg of 50 ea
テクニック
active air sampling: suitable
容量
3 mL
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
S10カートリッジのデザインは、現場でも研究室でも使いやすくなっています。サンプリングポンプとの接続用に、再利用できるアダプターをご用意しています。溶出用リザーバーが組み込まれていますので、サンプルの抽出/溶離のためにシリンジを取り付ける必要がありません。.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
23124-U:
この製品を見ている人はこちらもチェック