認証
OSHA 1007
包装
pkg of 10 ea
テクニック
passive air sampling: suitable
Matrix
(diffusive membrane w/ 2,4-DNPH coated silica)
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for sampling aldehydes
関連するカテゴリー
アプリケーション
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
28221-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
空気のモニタリングによって環境中、工場内または室内の空気汚染物質の濃度を測定し、健康機関と規制機関が確立した基準と比較して空気の清浄度を評価します。
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
28221-U | 4061826227763 |