安全性情報
20081-U
Supelco
ORBO-DNPH LpDNPH/シリカゲル、120 mg
PE separators, O.D. × L 6 mm × 90 mm , w/frangible seal, pk of 10 tubes
別名:
LpDNPH ORBOチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12190000
NACRES:
NB.24
物質
PE separators
品質水準
製品種目
ORBO
組成
bed wt., 120 mg
包装
pk of 10 tubes
メーカー/製品名
ORBO DNPH
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
6 mm × 90 mm , w/frangible seal
Matrix
DNPH coated silica gel
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シールが壊れやすいLpDNPH ORBOチューブは、建築材料からの低レベルカルボニル(ホルムアルデヒドなど)放出測定用に設計されています。この吸着剤チューブは外径が1/4インチ(6.35 mm)、長さが90 mmで1つの端部が壊れやすい設計になっています。120 mgのDNPHコート済みシリカゲルを含み、PTFE栓で栓をしてあります。
特徴および利点
  • 低いバックグラウンド
  • 壊れやすいシール設計によってコンタミネーションを防止
1/4インチの継ぎ手(6.35 mm/6.35 mmの継ぎ手)が付いた線で試験チェンバーに容易に接続できます。
法的情報
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
20081-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)