Merck
41467
Supelco
ハルマン
analytical standard
別名:
1-メチル-9H-ピリド[3,4-b]インドール, 2-メチル-β-カルボリン, アリビン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10N2
CAS番号:
分子量:
182.22
Beilstein:
143898
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
235-238 °C (lit.)
235-238 °C
SMILES記法
Cc1nccc2c3ccccc3[nH]c12
InChI
1S/C12H10N2/c1-8-12-10(6-7-13-8)9-4-2-3-5-11(9)14-12/h2-7,14H,1H3
InChI Key
PSFDQSOCUJVVGF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
I1 イミダゾリン結合部位アゴニスト。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
41467-BULK:
41467-50MG:
41467-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)