Merck
PHL89702
Harmine
phyproof® Reference Substance
別名:
Banisterine, Leucoharmine, Telepathine, Yageine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H12N2O
CAS番号:
分子量:
212.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
[nH]1c2c(c3c1cc(cc3)OC)ccnc2C
InChI
1S/C13H12N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-7,15H,1-2H3
InChI Key
BXNJHAXVSOCGBA-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89702-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)