アッセイ
≥95%
フォーム
powder
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
232-234 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc2c3CCN=C(C)c3[nH]c2c1
InChI
1S/C13H14N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-4,7,15H,5-6H2,1-2H3
InChI Key
RERZNCLIYCABFS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , ADRB1(153) , ADRB2(154) , CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133) , DRD1(1812) , DRD5(1816) , HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR5A(3361) , HTR6(3362) , HTR7(3363) , SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532) , SLC9A2(6549) , SLC9A5(6553)
rat ... Drd2(24318) , Drd3(29238) , Drd4(25432) , Htr2a(29595) , Maoa(29253) , Maob(25750) , Slc9a1(24782) , Slc9a3(24784)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- フリーデル-クラフツ反応経由のアシル化ハルマリン
- 中枢神経系アフェクターとなる1-メチル-7-メトキシ-β-カルボリンのフェナシル誘導体
- 抗腫瘍剤となるパラジウムハルマリンDMSOクロロ錯体
以下の調製時の天然物の足場
- トリパノチオンリダクターゼインヒビター†
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
51330-VAR:
51330-5G:
51330-BULK:
51330-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック