Merck
27516
Supelco
バイアル、穴開きキャップ付きスクリュートップ、目盛り付き、組立済み
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 8-425, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, PTFE/silicone septum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
特徴
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 8-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hole cap is black phenolic.
Septa are blue PTFE on white silicone.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)