戻る
バイアル、穴開きキャップ付きスクリュートップ、目盛り付き、組立済み
Products
製品区分
vials (8)
ブランド
Supelco (8)
OD(mm)
量(mL)
施栓系の種類
色
バイアルボトルの材質
バイアルボトルの色
容量
製品の絞り込み
Showing 1-8 of 8
比較する
製品番号
詳細
価格
27520-U
バイアル、穴開きキャップ付きスクリュートップ、目盛り付き、組立済み,
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, O.D. × H 23 mm × 85 mm, PTFE/silicone septum
表示
価格を表示
27519
バイアル、穴開きキャップ付きスクリュートップ、目盛り付き、組立済み,
volume 15 mL, clear glass vial, thread for 18-400, O.D. × H 21 mm × 70 mm, PTFE/silicone septum
表示
価格を表示
27521
バイアル、穴開きキャップ付きスクリュートップ、目盛り付き、組立済み,
volume 40 mL, clear glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, thread for 24-400, PTFE/silicone septum
表示
価格を表示
27518
バイアル、穴開きキャップ付きスクリュートップ、目盛り付き、組立済み,
volume 7 mL, clear glass vial, thread for 15-425, O.D. × H 17 mm × 60 mm, PTFE/silicone septum
表示
価格を表示
27517
バイアル、穴開きキャップ付きスクリュートップ、目盛り付き、組立済み,
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H 15 mm × 45 mm, PTFE/silicone septum
表示
価格を表示
27526
バイアル、穴開きキャップ付きスクリュートップ、目盛り付き、組立済み,
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, O.D. × H 23 mm × 85 mm
表示
価格を表示
27516
バイアル、穴開きキャップ付きスクリュートップ、目盛り付き、組立済み,
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 8-425, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, PTFE/silicone septum
表示
価格を表示
27527
バイアル、穴開きキャップ付きスクリュートップ、目盛り付き、組立済み,
volume 40 mL, clear glass vial, thread for 24-400, O.D. × H 29 mm × 82 mm, barrier liner (silicone bonded to aluminum)