Merck
27520-U
Supelco
バイアル、穴開きキャップ付きスクリュートップ、目盛り付き、組立済み
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, O.D. × H 23 mm × 85 mm, PTFE/silicone septum
別名:
Preassembled Graduated Screw Top Vials with Open-Top Cap
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
特徴
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
23 mm × 85 mm
容量
22 mL
フィッティング
thread for 20-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hole cap is black phenolic.
Septum is blue PTFE on white silicone.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)