Merck
27343
Supelco
バイアル、洗浄・組立済み, ラベル100枚
volume 22 mL, clear glass vial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE septum face
PTFE/silicone septa (thickness: 0.060")
black polypropylene cap
clear glass vial
silicone septum body
特徴
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
precleaned
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
23 mm × 85 mm × 13 mm
容量
22 mL
フィッティング
thread for 20-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
各バイアルは、US EPAプロトコルBに従って洗浄されます:
洗浄手順は以下のとおりです:
1.ラボグレードの非リン酸洗剤を用いて熱水で容器を洗浄します。
2.大量の水道水を用いて3回すすいで、洗剤を除去します。
3.ASTM Type Iの有機物除去水で3回すすぎます。
4.容器を乾燥機で乾燥させます。
5.容器を、密閉された汚染物質のない環境内で室温になるまで冷まします。
6.容器にキャップを取り付けます。
洗浄後、これらのバイアルを以下の材料と共に組み立てます:Type 1ホウケイ酸ガラス、PTFE/シリコーンセプタム、ポリプロピレンキャップ。バイアルは、透明ガラス製のものと褐色ガラス製のものがあります。すべてのバイアルは、オープントップキャップとPTFE/シリコーンセプタム付きで包装されています。
バイアルのパッケージは、バイアルをできる限り清潔な状態でお届けできるように、洗浄後、シュリンクラップ包装しています。
2-22mLバイアルには、適合証明書と100枚ラベル入りパッケージが同梱されています。
アプリケーション
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
その他情報
2~22 mlのビンには適合証明書とラベル100枚が付属します。
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chun-Hsien Chen et al.
The American journal of Chinese medicine, 48(3), 597-613 (2020-04-21)
Magnoliae Flos is a commonly used traditional medicinal material in Asia. It is used to treat sinusitis, nasal congestion, and hypersensitive skin. Because Magonlia Flos was described as an aromatic material in ancient Chinese texts, we hypothesized that its essential