Merck
Z256056
Supelco
Wheaton sample vials with rubber lined caps
clear glass vial, volume 2 mL, thread for 8-425
別名:
Wheaton vials with rubber seals
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
clear glass vial
styrene-butadiene liner
特徴
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 288 ea
外径 × H
12 mm × 32 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 8-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
キャップは、白色のスチレン-ブタジエンゴムの裏張りを貼付してLab-File®ケースに詰められています。透明なWheaton-33、抽出能力が低いホウケイ酸ガラス、または琥珀色のWheaton-320ガラス。殺菌して低温で貯蔵できます。
法的情報
Lab File is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.