Merck
23992
Supelco
モレキュラーシーブ 5A 湿気トラップ
volume 750 cc, 1/2 in. fitting
別名:
大型水分トラップ(0.75 L、1/2インチフィッティング)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
容量
750 cc
フィッティング
1/2 in. fitting
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
モレキュラーシーブ5Aは、圧縮空気、電解によって生成された水素、自家製窒素、または水分や炭化水素を大量に含むその他の気体から水分や重質炭化水素を効果的に除去します。
寸法:
  • 200ccトラップ:長さ261/4インチ (67 cm)×直径1インチ (2.5 cm)
  • 750 ccトラップ:長さ18 インチ (45.7 cm)×直径2 3/8 インチ(6 cm)
  • Sトラップ:長さ71/2インチ (19 cm) x 幅59/16インチ (14.1 cm) x 直径1/2 インチ(13 mm) [層の全長 = 193/4 インチ(50.2 cm); 層の長さが伸びて気体と吸着剤の接触時間が長くなったため、作業容量が増えました。
アプリケーション
Molecular Sieve 5A moisture trap may be used for the removal of hydrocarbons from air. Furthermore, it may also be used in gas chromatography for the measurement of atmospheric nitrous oxide.
関連製品
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
23992:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
C J Dillard et al.
Lipids, 12(1), 109-114 (1977-01-01)
An analytical method for the measurement of hydrocarbon gases in the breath of rats is described. The method was used to follow the expiration in rat breath of in vivo formed scission products of hydroperoxides. The major products are pentane
Measurement of atmospheric nitrous oxide using a molecular sieve 5A trap and gas chromatography.
Miles LD.
Analytical Chemistry, 43 (8), 1113-1115 (1971)