容量
750 cc
フィッティング
1/4 in. fitting
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
モレキュラーシーブ5Aは、圧縮空気、電解によって生成された水素、自家製窒素、または水分や炭化水素を大量に含むその他の気体から水分や重質炭化水素を効果的に除去します。
寸法:
寸法:
- 200ccトラップ:長さ261/4インチ (67 cm)×直径1インチ (2.5 cm)
- 750 ccトラップ:長さ18 インチ (45.7 cm)×直径2 3/8 インチ(6 cm)
- Sトラップ:長さ71/2インチ (19 cm) x 幅59/16インチ (14.1 cm) x 直径1/2 インチ(13 mm) [層の全長 = 193/4 インチ(50.2 cm); 層の長さが伸びて気体と吸着剤の接触時間が長くなったため、作業容量が増えました。
アプリケーション
モレキュラーシーブ5A水分トラップは、空気から炭化水素を除去するために使用される場合があります。さらに、大気中の亜酸化窒素を測定するため、ガスクロマトグラフィー分析に使用される場合もあります。
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
23991:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
C J Dillard et al.
Lipids, 12(1), 109-114 (1977-01-01)
An analytical method for the measurement of hydrocarbon gases in the breath of rats is described. The method was used to follow the expiration in rat breath of in vivo formed scission products of hydroperoxides. The major products are pentane
Measurement of atmospheric nitrous oxide using a molecular sieve 5A trap and gas chromatography.
Miles LD.
Analytical Chemistry, 43 (8), 1113-1115 (1971)