Merck
503118
Supelco
モレキュラーシーブ 5A 湿気トラップ
S-trap, 1/8 in. fitting
別名:
Sトラップ、モレキュラーシーブ5A(1/8インチフィッティング)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
eCl@ss:
32110204
フィッティング
1/8 in. fitting
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
モレキュラーシーブ5Aは、圧縮空気、電解によって生成された水素、自家製窒素、または水分や炭化水素を大量に含むその他の気体から水分や重質炭化水素を効果的に除去します。
寸法:
  • 200ccトラップ:長さ261/4インチ (67 cm)×直径1インチ (2.5 cm)
  • 750 ccトラップ:長さ18 インチ (45.7 cm)×直径2 3/8 インチ(6 cm)
  • Sトラップ:長さ71/2インチ (19 cm) x 幅59/16インチ (14.1 cm) x 直径1/2 インチ(13 mm) [層の全長 = 193/4 インチ(50.2 cm); 層の長さが伸びて気体と吸着剤の接触時間が長くなったため、作業容量が増えました。
関連製品
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
503118:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)